Läs mer
5-Oxo Atorvastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo Atorvastatin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40/h3-16,21,27,38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40)/t27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 556.2374 |