Läs mer
5-Oxo-L-prolyl-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-L-prolyl-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c13-8-4-3-6(11-8)9(14)12-5-1-2-7(12)10(15)16/h6-7H,1-5H2,(H,11,13)(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 226.0954 |
| Frakt skick | Room Temperature |