missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Oxo Pitavastatin, TRC

Produktkod. 30423127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30423127 2.5 mg 2.5mg
30415915 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8643502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 222306-15-2
Molekylformel C25 H22 F N O4
Molekylvikt (g/mol) 419.44
Synonym (3R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid
IUPAC-namn (E,3R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic acid
LEDER O[C@@H](CC(=O)O)CC(=O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Oxo Pitavastatin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1
Formel vikt 419.1533
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.