Läs mer
5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13984-57-1 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Acetylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-oxocaproate, Ethyl 5-oxohexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 5-oxohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |