Läs mer
5-Oxomefruside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxomefruside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O6S2/c1-13(6-5-12(17)22-13)8-16(2)24(20,21)9-3-4-10(14)11(7-9)23(15,18)19/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,15,18,19) |
| Formel vikt | 396.0217 |
| Procent renhet | >95% |