Läs mer
5-Oxothiomorpholine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine |
| CAS | 14226-97-2 |
| Molekylformel | C5 H7 N O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Thiomorpholinecarboxylic acid','5-oxo-, 5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CSCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.18 |
| Formel vikt | 161.0147 |