Läs mer
5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15528784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528784 10 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 15528784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer J43102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine
CAS 536-17-4
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C12H12N2OS2
Kvantitet 10 g
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC-namn 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formel vikt 264.37
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent