Läs mer
5-(p-metylfenyl)-5-fenylhydantoin, TRC
Produktkod. 30134455
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134455 1 g
30012828 100 mg
30010617 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3206151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51169-17-6
Molekylformel C16 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Synonym 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Imp. F (EP), Phenytoin Sodium Imp. F (EP)
IUPAC-namn 5-(4-metylfenyl)-5-fenylimidazolidin-2,4-dion.
LEDER Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
Formel vikt 266.1055
Procent renhet >95%