missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Pentadecylresorcinol Dimethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pentadecylresorcinol Dimethyl Ether |
| CAS | 23032-48-6 |
| Molekylformel | C26 H31 N O12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-pentadecylbenzene, 1-(3,5Ddimethoxyphenyl)-pentadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO12/c1-14-11-22(32)37-17-12-15(6-7-16(14)17)36-26-24(34)23(33)25(18(13-28)38-26)35-10-4-2-3-5-21(31)39-27-19(29)8-9-20(27)30/h6-7,11-12,18,23-26,28,33-34H,2-5,8-10,13H2,1H3/t18?,23?,24?,25-,26+/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(CO)[C@H](OCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)C(O)C3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[(3R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]oxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.524 |
| Formel vikt | 549.185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?