Läs mer
5-Pentadecylresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pentadecylresorcinol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h16-18,22-23H,2-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 320.2715 |
| Procent renhet | >95% |