Läs mer
5-fenoxi-2-furonsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600665 1 g 1g
10659325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer HTS06019DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 60698-32-0
Molekylformel C11H8O4
Molekylvikt (g/mol) 204.18
MDL-nummer MFCD01925067
InChI-nyckel QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
IUPAC-namn 5-fenoxifuran-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenoxy-2-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%