Läs mer
5-fenoxi-2-furonsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10659325
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10659325 5 g 5g
10600665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer HTS06019DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60698-32-0
Molekylformel C11H8O4
Molekylvikt (g/mol) 204.18
MDL-nummer MFCD01925067
InChI-nyckel QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
IUPAC-namn 5-fenoxifuran-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenoxy-2-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%