Läs mer
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c9-8-10-7(12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 161.0589 |