Läs mer
5-Fenyl-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475847
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475847 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15475847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33061.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 5585-19-3 | C8H6N2S2 | 194.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
CAS 5585-19-3
Smältpunkt 213 °C till 215 °C
Molekylformel C8H6N2S2
MDL-nummer MFCD01681863
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo italian, 2-mercapto-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo, d0n3dw, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide
InChI-nyckel ZTLMHGOWADYAHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=C1NN=C(S1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-fenyl-3H-l,3,4-tiadiazol-2-tion
Molekylvikt (g/mol) 194.27
PubChem CID 3035373
Formel vikt 194.28
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.