Läs mer
(5-Fenyl-1,3-oxazol-4-yl)metanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573002
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10573002 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10436272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10573002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10209CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 352018-88-3
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD03086105
InChI-nyckel LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
IUPAC-namn (5-fenyl-l,3-oxazol-4-yl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.19
Procent renhet 95%