Läs mer
5-Fenyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10571682
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10571682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10561682 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10346784 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10571682 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10201DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 99924-18-2
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00105447
InChI-nyckel RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
IUPAC-namn 5-fenyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%