Läs mer
5-Fenyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703167
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561682 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10571682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10346784 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561682 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10201CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 99924-18-2
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00105447
InChI-nyckel RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
IUPAC-namn 5-fenyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%