Läs mer
5-Phenyl-1,3-oxazole, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033961
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033961 100 mg -
31021295 25 g -
31016918 1 g -
31030787 5 g 5g
31024447 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31033961 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD105267100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1,3-oxazole
CAS 1006-68-4
Molekylformel C9H7NO
MDL-nummer MFCD00067074
Kvantitet 100 mg
LEDER O1C=NC=C1C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Procent renhet 97%