Läs mer
5-Fenyl-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388595 1 g 1g
11398595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12070.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10521-91-2
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00002979
InChI-nyckel DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
IUPAC-namn 5-fenylpentan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1-pentanol
Densitet 0.975
Kokpunkt 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 1 g
Beilstein 1935233
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 164.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.