Läs mer
5-Phenyl-1-pentanol, 98%
Produktkod. 10170402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10170402
Brand: Thermo Scientific Acros 182470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10521-91-2
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.25
MDL-nummer MFCD00002979
InChI-nyckel DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
IUPAC-namn 5-phenylpentan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1-pentanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 155.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5(CH2)5OH
Brytningsindex 1.5162
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, IV, 3373
Formel vikt 164.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid