Läs mer
5-Phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester, 96%
Produktkod. 11305545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305545 250 mg 250mg
11395535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19701.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 154820-97-0 | C17H25BO2 | 272.195 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154820-97-0
Molekylformel C17H25BO2
Molekylvikt (g/mol) 272.195
MDL-nummer MFCD03788752
InChI-nyckel HLUHQMVNJDKHRO-GXDHUFHOSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 10945575
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-5-phenylpent-1-enyl]-1,3,2-dioxaborolane
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7295229
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 272.2
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.