Läs mer
5-fenyl-1-pentyn, 98+%
Produktkod. 11392517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392517 5 g 5g
11302527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11608.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1823-14-9 | C11H12 | 144,22 g/mol
5-Fenyl-1-pentyn används också som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används också för att göra andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Fenyl-1-pentyn används också som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används också för att göra andra kemikalier.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1823-14-9
Molekylformel C11H12
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD00039813
InChI-nyckel KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
PubChem CID 74573
IUPAC-namn pent-4-ynylbensen
LEDER C#CCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1-pentyne
Densitet 0.95
Kokpunkt 94 °C (50 mmHg)
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Linjär formel C6H5(CH2)3C≡CH
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 5 g
Beilstein 2074729
Formel vikt 144.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.