missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 830-78-4 |
| Molekylformel | C9H7N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)8-7(10-12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| LEDER | OC(C1=N[N][NH]=C1C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | 5-phenyl-1λ^{4},2λ^{2},3-triazacyclopenta-3,5-diene-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?