Läs mer
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole |
| CAS | 1680-44-0 |
| Molekylformel | C8 H7 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-11-10-8/h1-6H,(H,9,10,11) |
| LEDER | c1ccc(cc1)c2cn[nH]n2 |
| IUPAC-namn | 4-phenyl-2H-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.161 |
| Formel vikt | 145.064 |