Läs mer
5-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15495297
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495297 250 mg 250mg
15475297 1 g 1g
15485297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32560.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5504-65-4 | C10H8N2O2 | 188,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5504-65-4
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD06798067,MFCD03834501
InChI-nyckel LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138562
IUPAC-namn 5-fenyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 280 °C till 285 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.