Läs mer
5-Phenyl-1H-tetrazole, 99%
Produktkod. 11401687
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11401687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25664.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18039-42-4
Molekylformel C7H6N4
Molekylvikt (g/mol) 146.153
MDL-nummer MFCD00022388
InChI-nyckel MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC-namn 5-fenyl-2H-tetrazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-tetrazole
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Formel vikt 146.15
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Phenyl-1H-tetrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-Phenyl-1H-tetrazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.