Läs mer
5-Phenyl-1H-tetrazole, Mikromol™
Produktkod. 30050365
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050365 25 mg
30051972 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050365 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0168.210025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Phenyl-1H-tetrazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-tetrazole
CAS 18039-42-4
Analyt- eller komponentnamn 5-Phenyl-1H-tetrazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H6 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Phenyl-2H-tetrazole, 1H-Tetrazole, 5-phenyl- (8CI,9CI), Tetrazole, 5-phenyl- (6CI), 5-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Phenyl-1H-tetrazole, 5-Phenyl-2H-tetrazole, 5-Phenyltetrazole, Celltetra BHT-P 5T, Celltetra P 5T, Expandex 5PT, Expandex OX 5PT, Kempore 50XPT, MA 1623, NSC 11138, Phenyltetrazole, Unicell 5PT, Unifoam HB 1
InChI formel InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
LEDER c1ccc(cc1)c2nnn[nH]2
IUPAC-namn 5-phenyl-1H-tetrazole
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 146.0592 g/mol