Läs mer
5-Phenyl-1H-tetrazole, TRC
Produktkod. 30428375
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30428375 250 mg -
30422695 500 mg -
30418268 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP337023250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18039-42-4
Molekylformel C7 H6 N4
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Synonym 5-Phenyl-2H-tetrazole, 1H-Tetrazole, 5-phenyl- (8CI,9CI), Tetrazole, 5-phenyl- (6CI), 5-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Phenyl-1H-tetrazole, 5-Phenyl-2H-tetrazole, 5-Phenyltetrazole, Celltetra BHT-P 5T, Celltetra P 5T, Expandex 5PT, Expandex OX 5PT, Kempore 50XPT, MA 1623, NSC 11138, Phenyltetrazole, Unicell 5PT, Unifoam HB 1
IUPAC-namn 5-phenyl-1H-tetrazole
LEDER c1ccc(cc1)c2nnn[nH]2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-tetrazole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
Formel vikt 146.0592