Läs mer
5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, Mikromol™
Beskrivning
5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| CAS | 5841-63-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H7 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12) |
| LEDER | O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Visa mer |