Läs mer
5-fenyl-2,4-pentadiensyra, 98+%
Produktkod. 11354414
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354414 25 g 25g
11344414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01004.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1552-94-9 | C11H10O2 | 174,199 g/mol
5-Fenyl-2,4-pentadiensyra används som syntetisk byggsten, anti-malariamedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Fenyl-2,4-pentadiensyra används som
syntetisk byggsten, anti-malariamedel.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Förvaringstemperatur: 2 -4 °C och Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1552-94-9
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.199
MDL-nummer MFCD00014018
InChI-nyckel FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
Synonym 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 2e,4e-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl, e,e-cinnamylideneacetic acid, 2e,4e-5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoicacid, 5-phenyl-, 2e,4e, 4-phenyl-1,3-butadiene-1-carboxylic acid, juarezic acid, cinnamylidene acetic acid
PubChem CID 1549512
IUPAC-namn (2E,4E)-5-fenylpenta-2,4-diensyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Smältpunkt 163 °C till 167 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042414
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.