Läs mer
5-Phenyl-2-furoyl chloride, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7033308
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11315409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50403.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57489-93-7
Molekylformel C11H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 206.625
MDL-nummer MFCD02258033
InChI-nyckel YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
PubChem CID 2772079
IUPAC-namn 5-fenylfuran-2-karbonylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 206.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.