Läs mer
(5-fenyl-2-ureido) tiofen-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30427657
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30427657 2.5 mg 2.5mg
30422289 25 mg -
30425951 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3382502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354811-10-2
Molekylformel C12 H11 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 261.3
IUPAC-namn 2-(karbamoylamino)-5-fenyltiofen-3-karboxamid
LEDER NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N3O2S/c13-10(16)8-6-9(7-4-2-1-3-5-7)18-11(8)15-12(14)17/h1-6H,(H2,13,16)(H3,14,15,17)
Formel vikt 261.0572