missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-triazole |
| CAS | 4922-98-9 |
| Molekylformel | C8 H8 N4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol-5-amine','3-phenyl- (ACI), 1H-1,2,4-Triazol-3-amine','5-phenyl- (9CI), 3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine (ACI), s-Triazole','3-amino-5-phenyl- (6CI','7CI','8CI), 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-5-phenyl-1H-1,2,4-triazole, 5-Phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine, NSC 34794, NSC 96969 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4/c9-8-10-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,9,10,11,12) |
| LEDER | Nc1n[nH]c(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.18 |
| Formel vikt | 160.0749 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?