Läs mer
5-Phenylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenylbenzene-1,3-diol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H |
| Formel vikt | 186.0681 |