Läs mer
(5-Fenylisoxazol-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317254
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10317254 10 g 10g
10557673 250 mg 250mg
10679364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317254 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30509EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1619-37-0
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD01444104
InChI-nyckel BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC-namn (5-fenyl-l,2-oxazol-3-yl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%