Läs mer
(5-Fenylisoxazol-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10557673 250 mg 250mg
10679364 1 g 1g
10317254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10557673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30509CB
Kemiska identifierare
CAS 1619-37-0
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD01444104
InChI-nyckel BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC-namn (5-fenyl-l,2-oxazol-3-yl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%