Läs mer
5-(Phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4-ol, TRC
Produktkod. 30409467
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30409467 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3363972.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol
CAS 75238-47-0
Molekylformel C17 D4 H13 N O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol','5-(phenylmethoxy)- (9CI), 5-(Phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)-ethanol, 5-Benzyloxytryptophol-α,α,β,β-d4, 5-Benzyloxy-1H-indole-3-ethanol-D4 (ethanol-D4)
InChI formel InChI=1S/C17H17NO2/c19-9-8-14-11-18-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,18-19H,8-9,12H2/i8D2,9D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 271.347
Formel vikt 271.151