Läs mer
5-Fenylnikotinsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513032
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10513032 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10503032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513032 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer CC24201DA
Kemiska identifierare
CAS 10177-12-5
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD03086176
InChI-nyckel VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
PubChem CID 346160
IUPAC-namn 5-fenylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenylnicotinic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Phenylnicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Phenylnicotinic acid