Läs mer
5-fenyloxazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17740629 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740629 1 g
17750629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17740629 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264220010
Specifikationer
Alfa vektor PHENYLOXAZOLE
Kemiskt namn eller material 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9 H7 N O
MDL-nummer 00067074
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Fysisk form Crystals or Low Melting Solid