Läs mer
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12) |
| Formel vikt | 177.0426 |