Läs mer
5-Fenylpyridin-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275954
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275954 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10547874 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55004CB
Kemiska identifierare
CAS 780800-85-3
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD10700050
InChI-nyckel IMMPVOLAPKOFFB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26343603
IUPAC-namn 5-fenylpyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-phenyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-phenyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-phenyl
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%