Läs mer
5-Fenylpyridin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537874
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10537874 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10402664 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10537874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55001DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 75754-04-0
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD04114189
InChI-nyckel CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762870
IUPAC-namn 5-fenylpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%