Läs mer
5-Phenyltetrazole, 99%
Produktkod. 10606534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10606534 100 g Glasflaska 100g
10194061 5 g Glasflaska 5g
10307481 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10606534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18039-42-4
Molekylformel C7H6N4
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00022388
InChI-nyckel MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC-namn 5-fenyl-2H-tetrazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyltetrazole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 146.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Phenyltetrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.