Läs mer
5-Fenyltiofen-2-karboxylsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412064
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412064 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10089171 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10262822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10412064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10501DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19163-24-7
Molekylformel C11H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.243
InChI-nyckel QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 736494
IUPAC-namn 5-fenyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.25
Procent renhet 95%