Beskrivning
5' Fosfatmärkt oligo
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Oligonukleotider |
| Längd (metrisk) | 1.524 m |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C). |
| Etikett eller färgämne | 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC |
| Primer | 5' Fosfatmärkt |
| Kvantitet | 80 000 pmol |