Läs mer
5-fosfo-D-ribos 1-difosfat pentanatriumsalt, 75 %, TRC
Produktkod. 30179616
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179616 5 mg
30179108 50 mg
30179289 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3537605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-05-7
Molekylformel C5H8Na5O14P3
Molekylvikt (g/mol) 499.98
Synonym 5-(Dihydrogen Phosphate) 1-(Trihydrogen Diphosphate) alpha-D-Ribofuranose Pentasodium Salt;
IUPAC-namn pentasodium; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[oxido(fosfonatooxi)fosforyl]oxyoxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phospho-D-ribose 1-Diphosphate Pentasodium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13O14P3.5Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;;/q;5*+1/p-5/t2-,3-,4-,5-;;;;;/m1...../s1
Formel vikt 499.8615