Läs mer
5-fosforylribos 1-pyrofosfatnatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328559 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328559 10 mg 10mg
11338559 25 mg 25mg
11348559 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328559 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210098110
Kemiska identifierare
CAS 108321-05-7
Molekylformel C5H13NaO14P3
Molekylvikt (g/mol) 413.056
InChI-nyckel CFIMWVBJOCHTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-d-ribosyldiphosphate5-phosphatepentasodiumsalt
PubChem CID 133611921
IUPAC-namn [3,4-dihydroxi-5-(fosfonooximetyl)oxolan-2-yl] fosfonvätefosfat;natrium
LEDER C(C1C(C(C(O1)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phosphorylribose 1-pyrophosphate sodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 390.1
Fysisk form Pulver