Läs mer
5-fosforylribos 1-pyrofosfatnatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11348559 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348559 100 mg 100mg
11328559 10 mg 10mg
11338559 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348559 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210098180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25135.00 SEK
    23941.18 SEK / 100mg
    Save 1193.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 108321-05-7
Molekylformel C5H13NaO14P3
Molekylvikt (g/mol) 413.056
InChI-nyckel CFIMWVBJOCHTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-d-ribosyldiphosphate5-phosphatepentasodiumsalt
PubChem CID 133611921
IUPAC-namn [3,4-dihydroxi-5-(fosfonooximetyl)oxolan-2-yl] fosfonvätefosfat;natrium
LEDER C(C1C(C(C(O1)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phosphorylribose 1-pyrophosphate sodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.75
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 390.1
Fysisk form Pulver