missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-fosforylribos 1-pyrofosfatnatriumsalthydrat, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4403868 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11328559

Brand: MP Biomedicals 0210098110

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 108321-05-7
Molekylformel C5H13NaO14P3
Molekylvikt (g/mol) 413.056
InChI-nyckel CFIMWVBJOCHTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-d-ribosyldiphosphate5-phosphatepentasodiumsalt
PubChem CID 133611921
IUPAC-namn [3,4-dihydroxi-5-(fosfonooximetyl)oxolan-2-yl] fosfonvätefosfat;natrium
LEDER C(C1C(C(C(O1)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[Na]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Phosphorylribose 1-pyrophosphate sodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.75
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 390.1
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.