Läs mer
5-Phthalimidolevulinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Phthalimidolevulinic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO5/c15-8(5-6-11(16)17)7-14-12(18)9-3-1-2-4-10(9)13(14)19/h1-4H,5-7H2,(H,16,17) |
| Formel vikt | 261.0637 |